Przejdź do
SML3534
Laninamivir octanoate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(O)-octanoyl R 125489, 3-(O)-octanoyl R-125489, 3-(O)-octanoyl R125489, 4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-guanidino-6-((1R,2R)-2-hydroxy-1-methoxy-3-(octanoyloxy)propyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic acid, 5-(Acetylamino)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic acid 9-octanoate, CS 8958, CS-8958, CS8958, LNO, Laninamivir prodrug
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36N4O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
472.53
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCC(OC[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@@]1([H])[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NC(N)=N)C=C(C(O)=O)O1)=O
InChI
1S/C21H36N4O8/c1-4-5-6-7-8-9-16(28)32-11-14(27)18(31-3)19-17(24-12(2)26)13(25-21(22)23)10-15(33-19)20(29)30/h10,13-14,17-19,27H,4-9,11H2,1-3H3,(H,24,26)(H,29,30)(H4,22,23,25)/t13-,14+,17+,18+,19+/m0/s1
InChI key
UKTIJASCFRNWCB-RMIBSVFLSA-N
Biochem/physiol Actions
Laninamivir (R-125489) prodrug with improved in vivo efficacy than R-125489 and Zanamivir in a mouse influenza virus A (IAV) infection model.
Laninamivir octanoate (CS-8958) is the prodrug form of Laninamivir (R-125489), a potent inhibitor agianst the neuraminidase (NA) activities of various type A and B influenza viruses, including subtypes N1 to N9 and Oseltamivir-resistant strains. When administered intranasally (3X 0.2 μmol/kg; 4 h before, 4 h & 18 h post infection), CS-8958 shows improved in vivo efficacy (100% survival rate on day 20 post infecfion) than R-125489 (100/30/20% survival rate on day 7/10/20 post infecfion) and Zanamivir (100%/0% death on day 7/10) in a mouse influenza virus A/Puerto Rico/8/34 infection model, with prolonged survival effect post a single dosage given even 7 days before infection. Note: Laninamivir octanoate is mainly used for in vivo studies, it exhibits only weak to little antiviral potency before it is converted to the active drug form.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2733SML2871SML2312
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)