Merck
SML3529
GB83
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
GB 83, GB-83, N-[(1S)-1-(Cyclohexylmethyl)-2-[[(1S,2S)-1-[(2,3-dihydrospiro[1H-indene-1,4′-piperidin]-1′-yl)carbonyl]-2-methylbutyl]amino]-2-oxoethyl]-5-isoxazolecarboxamide
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H44N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
548.72
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC[C@@H]([C@H](NC([C@@H](NC(C1=CC=NO1)=O)CC2CCCCC2)=O)C(N3CCC4(CC3)CCC5=C4C=CC=C5)=O)C
InChI
1S/C32H44N4O4/c1-3-22(2)28(31(39)36-19-16-32(17-20-36)15-13-24-11-7-8-12-25(24)32)35-29(37)26(21-23-9-5-4-6-10-23)34-30(38)27-14-18-33-40-27/h7-8,11-12,14,18,22-23,26,28H,3-6,9-10,13,15-17,19-21H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,37)/t22?,26-,28-/m0/s1
InChI key
ZXMXAOYWSLZLQM-NZNGGYBSSA-N
Biochem/physiol Actions
GB83 is a serum stable, potent and selective antagonist of human protease activated receptor 2 (PAR2)(IC50 = 2 µM) that reversibly inhibit PAR2 activation by both proteases and PAR2 agonists. GB83 prevented upregulation of PARs, ICAM-1, LOX-1, IL-8, and activation of MAP kinases by coagulation factor X (FXa) in atrial tissue slices
Serum stable, potent and selective antagonist of human protease activated receptor 2 (PAR2)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)