Przejdź do
SML3521
m-Trifluoromethyl-diphenyl diselenide
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
1,2-Bis(3-(trifluoromethyl)phenyl)diselane, Bis(3-trifluoromethylphenyl) diselenide, Di(3-trifluoromethylphenyl) diselenide, TFDD, [(m-CF3-PhSe)2; Bis[3-(trifluoromethyl)phenyl] diselenide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8F6Se2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
448.12
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.25
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
FC(F)(C1=CC([Se][Se]C2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2)=CC=C1)F
InChI key
DGOYKERNPXVRDM-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Brain blood barrier penetrant organoselenium compound that exhibits antinociceptive and antidepressant effects
m-Trifluoromethyl-diphenyl diselenide (TFDD) is a brain blood barrier penetrant organoselenium compound that exhibits antinociceptive and antidepressant effects in animal models without development of tolerance or withdrawal sighs. m-Trifluoromethyl-diphenyl diselenide acts as opioid system modulator, which attenuates morphine withdrawal signs in mice. It exhibits antioxidant and anti-inflammatory properties which might contribute to neuro protective effects.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)