Przejdź do
SML3467
Remimazolam
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-Methyl 3-(8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-benzo[f]imidazo[1,2-a][1,4]diazepin-4-yl)propanoate, CNS 7054 methyl ester, CNS 7056, CNS-7054 methyl ester, CNS-7056, CNS7054 methyl ester, CNS7056, Methyl 3-{(4S)-8-bromo-1-methyl-6-(pyridin-2-yl)-4H-imidazo[1,2-a][1,4]benzodiazepin-4-yl}propanoate, ONO 2745, ONO-2745, ONO2745
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H19BrN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
439.31
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
drug control
USDEA Schedule IV, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
CC1=CN=C2[C@H](CCC(OC)=O)N=C(C3=CC=CC=N3)C4=CC(Br)=CC=C4N12
InChI
1S/C21H19BrN4O2/c1-13-12-24-21-17(7-9-19(27)28-2)25-20(16-5-3-4-10-23-16)15-11-14(22)6-8-18(15)26(13)21/h3-6,8,10-12,17H,7,9H2,1-2H3/t17-/m0/s1
InChI key
CYHWMBVXXDIZNZ-KRWDZBQOSA-N
Biochem/physiol Actions
GABAA receptor positive allosteric modulator (PAM) that causes fast onset and short duration of sedative action in vivo with rapid recovery.
Remimazolam (CNS 7056) is a benzodiazepine derivative with positive allosteric modulator (PAM) activity toward γ-aminobutyric acid type A (GABAA) receptor (pKi = 7.53/7.50/7.56 against 2.5 nM flunitrazepam for binding human/rat/yucatan micropig brain homogenates; pEC50/Emax = 6.44/375% (α1β2γ2), 6.18/186% (α2β2γ2), 6.04/210% (α3β2γ2), 5.86/289% (α5β2γ2s) by whole cell patch clamp using cells expressing respective rat αβγ complex). Intravenous injection (25 mg/kg rats, 15-30 mg/kg mice) causes fast onset and short duration of sedative action with rapid recovery when compared with midazolam.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3360SML1475M2419
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
drug control
USDEA Schedule IV, kontrollierte Droge in Deutschland
drug control
-
drug control
-
drug control
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 3; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal); Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)