, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H71NO5 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
585.94 (free base basis)
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
storage temp.
-10 to -25°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H]([C@H](O[C@@H]1CN)OC)OCCCCCCCCCCCCCC)OCCCCCCCCCCCCCC.[xCF3CO2H]
Biochem/physiol Actions
IAXO-102 is a potent and selective toll-like receptor 4 (TLR4) antagonist that protect mice from LPS induced septic shock. IAXO-102 inhibits development of an experimental abdominal aortic aneurysm. It also prevents acute BBB disruption after experimental post-subarachnoid hemorrhage in mice.
Potent and selective toll-like receptor 4 (TLR4) antagonist that protect mice from LPS induced septic shock.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?