Przejdź do
SML3449
Artepillin C analog A57
≥98% (HPLC), CREB-CRTC2 interaction inhibitor, powder
Synonim(y):
2-Oxazolidinone, 3-[(2E)-3-[1,1′-biphenyl]-3-yl-1-oxo-2-propen-1-yl]-4-phenyl-, (4S)- (ACI)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H19NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Artepillin C analog A57, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Artepillin C analog 57 is a potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice. It suppresses CREB/CRTC2-mediated gluconeogenic and SREBP transcriptions.
Potent inhibitor of CREB-CRTC2 interaction that ameliorates metabolic syndrome in in obese mice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)