Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 275,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.32
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
41121706
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Benvitimod, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
, White to Very dark grey
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C1=C(C=C(C=C1O)/C=C/C2=CC=CC=C2)O)C
InChI
1S/C17H18O2/c1-12(2)17-15(18)10-14(11-16(17)19)9-8-13-6-4-3-5-7-13/h3-12,18-19H,1-2H3/b9-8+
InChI key
ZISJNXNHJRQYJO-CMDGGOBGSA-N
Biochem/physiol Actions
Aryl hydrocarbon receptor (AHR) immunomodulator that inhibits skin inflammation and enhances skin barrier function.
Benvitimod (Tapinarof) is an aryl hydrocarbon receptor (AHR) immunomodulator that inhibits skin inflammation and enhances skin barrier function. Benvitimod is a metabolite, similar to resveratrol, produced by bacterial symbionts of entomopathogenic nematodes. It induces downregulation of inflammatory cytokines such as IL-17A, IL-17F, IL-19, IL-22, IL-23, and IL-1. Benvitimod also induces the expression of skin barrier genes related to keratinocyte differentiation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color , White to Very dark grey | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?