Przejdź do
SML3394
GZ-11608
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-​Methoxy-​N-​[(1S)​-​1-​methyl-​2-​phenylethyl]​-benzenepropanamine, S-3-(4-Methoxyphenyl)-N-(1-phenylpropan-2-yl)propan-1-amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N([C@H](Cc2ccccc2)C)CCCc1ccc(cc1)OC
InChI key
LKTLDVZCNLGHOG-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
GZ-11608 is a potent and selective inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT2) that diminished hERG interaction. GZ-11608 reduces behavioral effects of methamphetamine such as locomotor activity, self-administration, and methamphetamine seeking behavior. It does not exhibit abuse liability. GZ-11608 inhibits methamphetamine-induced dopamine release from isolated synaptic vesicles from brain dopaminergic neurons.
Potent and selective inhibitor of vesicular monoamine transporter-2 (VMAT2)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GZ-11608
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)