Merck
SML3371
MS47134
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
((1r,3R,5S,7R)-3,5-dimethyladamantane-1-carbonyl)-D-phenylalanine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29NO3
Masa cząsteczkowa:
355.47
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N[C@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O)[C@]2(C[C@]3(C)C4)C[C@@H]4C[C@](C3)(C)C2
InChI
1S/C22H29NO3/c1-20-9-16-10-21(2,12-20)14-22(11-16,13-20)19(26)23-17(18(24)25)8-15-6-4-3-5-7-15/h3-7,16-17H,8-14H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t16-,17-,20+,21-,22-/m1/s1
InChI key
QSBRCNGPJBWGLQ-LQDXOGNASA-N
Biochem/physiol Actions
MS47134 is a potent and selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4.
Potent and selective agonist probe of the GPCR orphan receptor MRGPRX4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)