, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H14N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.37
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC=C(C=C1)N2C(SCC(C3=CC(O)=C(C=C3)O)=O)=NN=N2
InChI key
MVIWFFDPSPYDKQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of CARP-1(CCAR1)-NEMO interaction that binds to CARP-1 and potentiates chemotherapeutic effects of DNA damaging agents
SNI-1 is an inhibitor of CARP-1(CCAR1)-NEMO (NF-κB essential modulator) interaction that binds to CARP-1. SNI-1 inhibits chemotherapy-dependent canonical NF-κB signaling and attenuates secretion of the pro-inflammatory cytokines TNFα, IL-1β, and IL-8. It potentiates chemotherapeutic effects of DNA damaging agents such as Cisplatin and Adriamycin (doxorubicin) in several cancer cell lines including human triple-negative breast cancer (TNBC).
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?