Przejdź do
SML3275
Vamorolone
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
(16α)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione, (16α)-17,21-Dihydroxy-16-methylpregna-1,4,9(11)-triene-3,20-dione;, VBP 15, VBP15
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.84
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[C@]1([C@@]2([C@H]([C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@@]4(C3=CC2)C)C[C@H]1C)C)C(=O)CO
InChI
1S/C22H28O4/c1-13-10-18-16-5-4-14-11-15(24)6-8-20(14,2)17(16)7-9-21(18,3)22(13,26)19(25)12-23/h6-8,11,13,16,18,23,26H,4-5,9-10,12H2,1-3H3/t13-,16-,18+,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
ZYTXTXAMMDTYDQ-DGEXFFLYSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally available dissociative steroid with anti-inflammatory efficacy
Vamorolone, a synthetic steroid, is an orally available dissociative steroid with anti-inflammatory efficacy. It is a partial agonist of the glucocorticoid receptor (NR3C1) that appear to be safe and well tolerated. Also, vamorolone is a potent antagonist of the mineralocorticoid receptor (NR3C2). It is under development for children with Duchenne muscular dystrophy.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M4074SML14801278018
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
-
pictograms
Exclamation mark
hcodes
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Buongiorno, quante pastiglie ci sono in ogni scatola? Grazie
    1 answer
    1. This product is supplied as a powder, not in tablet form. This material is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.