Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 376,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22ClKN6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5845770
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
376,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Losartan potassium, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)-c3ccccc3-c4nnnn4[K]
InChI
1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
InChI key
OXCMYAYHXIHQOA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Losartan potassium is an orally available, potent, and selective competitive angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist. Losartan potassium is used for treatment of hypertension.
orally available, potent, and selective competitive angiotensin II receptor type 1 (AT1) antagonist
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder or crystals | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Losartan potassium
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?