Przejdź do
SML3265
DAPTA trifluoroacetate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
Adaptavir trifluoroacetate, D-Ala-Peptide T-NH2 trifluoroacetate, D-Ala-Peptide T-amide trifluoroacetate, Dala1-Peptide T-NH2 trifluoroacetate, Dala1-Peptide T-amide trifluoroacetate, H-D-Ala-STTTNYT-NH2 trifluoroacetate, H-D-Ala-Ser-Thr-Thr-Thr-Asn-Tyr-Thr-NH2 trifluoroacetate, [D-Ala1]-Peptide T-NH2 trifluoroacetate, [D-Ala1]-Peptide T-amide trifluoroacetate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
DAPTA is a potent CCR5 antagonist, an amidated octapeptide corresponding to an HIV envelope glycoprotein gp120 (gp160)-derived sequence (aa 185-192; the SF-2 isolate) that competes against gp120-CD4 complex for interaction with CCR5 (IC50 = 0.42 nM against gp120CM235 binding to CCR5/CD4 cells, IC50 = 1.5/1.8 nM against gp120BaL/sCD4 or gp120CM235/sCD4 binding to CCR5+/CD4- cells). DAPTA blocks CCR5-dependent HIV host cell entry in cultures and in vivo.
Potent CCR5 antagonist that blocks CCR5-dependent HIV host cell entry in cultures and in vivo.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3469SML2260SML1417
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to off-white
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)