Przejdź do
SML3264
Teduglutide trifluoroacetate
≥95% (HPLC), Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV)-resistant glucagon-like peptide 2 (GLP-2) analog, powder
Synonim(y):
ALX 0600, TFA salt, ALX-0600, TFA salt, ALX0600, TFA salt, HGDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITD, TFA salt, His-Gly-Asp-Gly-Ser-Phe-Ser-Asp-Glu-Met-Asn-Thr-Ile-Leu-Asp-Asn-Leu-Ala-Ala-Arg-Asp-Phe-Ile-Asn-Trp-Leu-Ile-Gln-Thr-Lys-Ile-Thr-Asp, TFA salt, [Gly2]-GLP-2 (human), TFA salt, [Gly2]-Glucagon-like peptide II (human), TFA salt, [Gly2]GLP-2 (human), TFA salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C164H252N44O55S · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3752.08 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Teduglutide trifluoroacetate, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Dipeptidyl peptidase IV (DPP IV)-resistant glucagon-like peptide 2 (GLP-2) analog with clinical efficacy for the treatment of short bowel syndrome (SBS).
Teduglutide is a dipeptidyl peptidase IV (DPP IV)-resistant glucagon-like peptide 2 (GLP-2) analog with clinical efficacy for the treatment of gastrointestinal diseases, including short bowel syndrome (SBS), by promoting crypt cell proliferation, villus height expansion, and nutrient absorption. Experimental models of intestinal injury suggest that GLP-2 signaling exerts protective effects by increasing mesenteric blood flow, reducing intestinal inflammation, and facilitating structural and functional adaptation following major small bowel resection.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3052SML3515SML2891
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
film or powder
form
(Powder or Lyophilized powder or film)
form
lyophilized powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)