Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21IN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.25
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(O)CN(C(COCC)=N1)C(C2=CC=CC=C2)=C1I
InChI
1S/C16H21IN2O2/c1-4-21-10-13-18-15(17)14(12-8-6-5-7-9-12)19(13)11-16(2,3)20/h5-9,20H,4,10-11H2,1-3H3
InChI key
XCYMSVIYUJTAPJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CU-CPD107 is a selective and potent inhibitor of Resiquimod-induced Toll-like receptor 8 (TLR8) signaling. Additionally, CU-CPD107 acts as TLR8 agonist in the presence of ssRNA. CU-CPD107 alone is unable to modulate TLR8 signaling.
Selective and potent inhibitor of Resiquimod-induced Toll-like receptor 8 (TLR8); TLR8 agonist in the presence of ssRNA
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?