, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N7OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
411.52
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
powder
Quality Segment
concentration
≥98 mg/mL (HPLC)
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=C(N3CCOCC3)N=C(SC4=C5N=NN=C4N6CCNCC6)C5=C1CCCC2
InChI key
ZPVQONCMKZBGTB-UHFFFAOYSA-N
General description
UNC10201652 is a potent and substrate-dependent slow-binding inhibitor of bacterial β-glucuronidases (GUSs) in the gut. UNC10201652 appears to target a catalytic intermediate. It alleviates irinotecan-induced gut damage in mouse models of cancer.
Biochem/physiol Actions
potent and selective slow binding inhibitor microbiome β-glucuronidase enzyme
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?