Przejdź do
SML3233
GlucoseCy5
≥98% (HPLC), Fluorescent tracer, powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H50N3O6Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
680.27
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GlucoseCy5, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
blue to black
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
General description
GlucoseCy5 is a cell-permeable, Cy5-linked 1-amino-1-deoxy-β-glucose fluorescent tracer. It is used for glucose transporter (GLUT)-mediated molecular sensing and bioimaging.[1] GlucoseCy5 demonstrates superior specificity, sensitivity, and non-toxicity over 2-NBDG. λ emission & excitation ~ 644 nm & 665 nm. Suggested optimum concentration and incubation for cellular uptake: 50 μM & 20 min.
Application
GlucoseCy5 has been used as a component in serum-free Dulbecco′s modified eagle medium (DMEM) for fluorescence-activated cell sorting (FACS) and glucose-uptake assay.
Biochem/physiol Actions
fluorescent tracer for glucose transporter (GLUT)-mediated molecular sensing and bioimaging
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)