Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21N5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
259.35
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
(Powder or Lyophilized powder or film or oil)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
(Powder or Lyophilized powder or film or oil)
color
colorless to brown-yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCC1=NC2=CC=NN2C(N[C@H]3C[C@@H](CC3)N)=C1
Biochem/physiol Actions
KI-ARv-03 is a cell penetrant, potent and selective inhibitor of CDK9 that that reduces AR-driven transcription and proliferation in prostate cancer cells. KI-ARv-03 modulates AR and AR-V7-dependent transcription in 22Rv1 cells. It exhibits potent anti-tumor activity in castration-resistant prostate cancer (CRPC) models.
Orally available, potent, ultraselective CDK9 inhibitor that exhibits potent anti-tumor activity in castration-resistant prostate cancer (CRPC) models
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form (Powder or Lyophilized powder or film or oil) | form (Powder or Lyophilized powder or film) | form (Powder or Lyophilized powder or film) | form (Powder or Lyophilized powder or film) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. -10 to -25°C |
| color colorless to brown-yellow | color white to beige | color white to off-white | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?