Przejdź do
SML3223
CAY10566
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(6-(4-(2-Chloro-5-fluorophenoxy)piperidin-1-yl)pyridazin-3-yl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, Abbott compound 74, Abbott-28c, CAY 10566, CAY-10566, SCD1 inhibitor 28c
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
864,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H17ClFN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
389.81
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
864,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white to orange
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1cc(c(cc1)Cl)OC2CCN(CC2)c3nnc(cc3)c4nnc([o]4)C
InChI
1S/C18H17ClFN5O2/c1-11-21-24-18(26-11)15-4-5-17(23-22-15)25-8-6-13(7-9-25)27-16-10-12(20)2-3-14(16)19/h2-5,10,13H,6-9H2,1H3
InChI key
WFOFPVXMPTVOTJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CAY10566 is a potent and selective stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor (IC50 = 26 nM/hSCD1 and 4.5 nM/mSCD1; IC50 >10 μM/75 receptors, transporters, ion channels). CAY10566 effectively blocks the conversion of saturated long-chain fatty acid-CoAs (LCFA-CoAs) to monounsaturated LCFA-CoAs in HepG2 cells (IC50 = 7.9 nM by C17:1/C17:0 ratio; IC50 = 6.8 nM by C16:1/C16:0 ratio) and exhibits good metabolic stability (by rat & mouse liver microsome assays) and oral availability (rat F = 59.2%; 5 mg/kg p.o.). CAY10566 is typically used in the range from 0.1-10 μM for cell treatment.
Orally available, potent and selective stearoyl-CoA desaturase 1 (SCD1) inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3663SML3526SML2472
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
off-white to orange
color
white to beige
color
white to beige
color
white to pink
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)