Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15N2O4PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
302.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(O)(O)c1[o]c(cc1)c2nc([s]c2CC(C)C)N
InChI
1S/C11H15N2O4PS/c1-6(2)5-8-10(13-11(12)19-8)7-3-4-9(17-7)18(14,15)16/h3-4,6H,5H2,1-2H3,(H2,12,13)(H2,14,15,16)
InChI key
XJMYIJPPDSZOPN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AMP site-targeting, potent and selective fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase) inhibitor that suppresses cellular gluconeogenesis (GNG).
MB05032 is an AMP site-targeting, potent and selective fructose-1,6-bisphosphatase (FBPase) inhibitor (rec hum liver FBPase IC50 = 16 nM, purified hum muscle/rat liver FBPase IC50 = 29/61 nM) with no potency toward glycogen phosphorylase or AMP-activated protein kinase. MB05032 inhibits cellular (rat/human hepotocytes IC50/glucose gluconeogenesis (GNG) substrate = 7.8 ?M/lactate & pyruvate/rat hepotocytes, 47.5 μM/lactate/human hepotocytes).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?