Przejdź do
SML3205
Sitagliptin
≥98% (HPLC), DPP4 inhibitor, powder
Synonim(y):
(2R)-4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-2-amine, (3R)-3-Amino-1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a ]pyrazin-7(8H )-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-1-butanone,, MK 0431 free base, MK 431 free base, MK-0431 free base, MK-431 free base, MK0431 free base, MK431 free base
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15F6N5O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.31
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sitagliptin, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -17 to -23°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1[n]2c(nn1)CN(CC2)C(=O)C[C@H](N)Cc3c(cc(c(c3)F)F)F
InChI
1S/C16H15F6N5O/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(23)5-14(28)26-1-2-27-13(7-26)24-25-15(27)16(20,21)22/h4,6,9H,1-3,5,7,23H2/t9-/m1/s1
InChI key
MFFMDFFZMYYVKS-SECBINFHSA-N
Biochem/physiol Actions
Orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV; DPP4) inhibitor that improves glucose tolerance in vivo.
Sitagliptin is an orally active, potent and selective dipeptidyl peptidase IV (DPP4; DPP-IV) inhibitor (IC50 = 18 nM) with excellent selectivity over other proline-selective peptidases (IC50 = 48 μM/DPP8, >100 μM/DPP9 & QPP). Sitagliptin improves glucose tolerance in lean mice (23% and 55% reduction of blood glucose post 5 g dextrose/kg with 0.1 or 3 mg Sitagliptin/kg p.o. 60 min prior to dextrose challenge) and in DIO mice (68% and 90% reduction of blood glucose post 2 g dextrose/kg with 0.3 or 3 mg Sitagliptin/kg p.o.) as a result of DPP-IV inhibition and upregulated GLP-1 level in blood in vivo.
wgk
WGK 3
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
target_organs
Liver
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)