Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12ClN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.74
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1cc2ncc(nc2cc1)c3ccc(cc3)NC(=O)C
InChI
1S/C16H12ClN3O/c1-10(21)19-13-5-2-11(3-6-13)16-9-18-15-8-12(17)4-7-14(15)20-16/h2-9H,1H3,(H,19,21)
InChI key
ZQXMPDVGBWOTBY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CA77.1 is an orally available, brain penetrant, in vivo active and potent enhancer of chaperone-mediated autophagy (CMA). It improves pathology in Alzheimer′s Disease mouse models. CA77.1 activates CMA in vitro without affecting macroautophagy.
orally available, brain penetrant, in vivo active and potent enhancer of chaperone-mediated autophagy (CMA)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?