Merck
SML3164
CAM833
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
CAM833A, N-(2-((2S,4R)-2-(((S)-1-(2-chloro-4-methoxyphenyl)ethyl)carbamoyl)-4-hydroxypyrrolidin-1-yl)-2-oxoethyl)-6-fluoroquinoline-2-carboxamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26ClFN4O5
Masa cząsteczkowa:
528.96
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC1=CC=C(N=C(C(NCC(N2[C@H](C(N[C@H](C3=C(Cl)C=C(OC)C=C3)C)=O)C[C@@H](O)C2)=O)=O)C=C4)C4=C1
InChI key
PMUWBFKMLGLUTF-KNUWZQJKSA-N
Biochem/physiol Actions
CAM833 is a potent and selective inhibitor of RAD51:BRCA2 interaction that inhibits RAD51 foci formation in A549 non-small cell lung carcinoma (NSCLC) cells. CAM833 suppresses extended RAD51 filament assembly. It potentiates the DNA damage by ionizing radiation in cells.
potent and selective inhibitor of RAD51:BRCA2 interaction
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)