, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H29N5O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
503.55
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(COC1=CC=C(C=C1)C2=NC3=C(N2)N(C(N(C3=O)CCC)=O)CCC)NC4=CC=C(C=C4)C(C)=O
InChI
1S/C27H29N5O5/c1-4-14-31-25-23(26(35)32(15-5-2)27(31)36)29-24(30-25)19-8-12-21(13-9-19)37-16-22(34)28-20-10-6-18(7-11-20)17(3)33/h6-13H,4-5,14-16H2,1-3H3,(H,28,34)(H,29,30)
InChI key
ZKUCFFYOQOJLGT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
High-affinity, potent and selective adenosine 2B receptor (A2B) antagonist/inverse agonist.
MRS-1706 is a high-affinity, potent and selective adenosine 2B receptor (A2B) antagonist/inverse agonist (human A1/A2A/A2B/A3 Ki = 157/112/1.39/230 nM; rat A1/A2A Ki = 37.6/548 nM). MRS-1706 (20 nM), but not the A2A antagonist SCH 58261 (20 nM), completely blocks the enhancement of electrically evoked tritium overflow from isolated rat tail artery by 10 μM adenosine receptor agonist NECA in the presence of 30 nM A1 antagonist DPCPX.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?