, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H28N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
392.49
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H](CNC1CC(C=C(CC)C(CC)=C2)=C2C1)C3=CC=C(O)C(N4)=C3C=CC4=O
InChI
1S/C24H28N2O3/c1-3-14-9-16-11-18(12-17(16)10-15(14)4-2)25-13-22(28)19-5-7-21(27)24-20(19)6-8-23(29)26-24/h5-10,18,22,25,27-28H,3-4,11-13H2,1-2H3,(H,26,29)/t22-/m0/s1
InChI key
QZZUEBNBZAPZLX-QFIPXVFZSA-N
Biochem/physiol Actions
Indacaterol is an ultra-long-acting beta-adrenoceptor agonist. It is used as bronchodilator.
Ultra-long-acting beta-adrenoceptor agonist; bronchodilator
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?