Przejdź do
SML3050
Olsalazyna sodowa
Synonim(y):
C.I. Mordant Yellow 5; sól sodowa 3,3′-dikarboksy-4,4′-dihydroksyazobenzenu, Sól sodowa kwasu 5,5′-azodisalicylowego, azodisal sodu, sól sodowa 5,5′-azobis(kwasu salicylowego), sól sodowa kwasu 3,3′-azobis(6-hydroksybenzoesowego)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8N2O6 · 2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
346.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].[Na+].N(=N\c2cc(c(cc2)[O-])C(=O)O)/c1cc(c(cc1)[O-])C(=O)O
InChI
1S/C14H10N2O6.2Na/c17-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)15-16-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22;;/h1-6,17-18H,(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+1/p-2/b16-15+;;
InChI key
ZJEFYLVGGFISGT-VRZXRVJBSA-L
Biochem/physiol Actions
Olsalazyna jest lekiem przeciwzapalnym stosowanym w leczeniu nieswoistego zapalenia jelit i wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Jest to prolek kwasu 5-aminosalicylowego (mesalaminy), który jest przekształcany przez bakterie w okrężnicy do mesalaminy. Olsalazyna (kwas 5-aminosalicylowy) jest uważana za środek przeciwnowotworowy o szerokim spektrum działania. Dodatkowo, olsalazyna zwiększa zarówno poziom eEF1A2, jak i utrofiny A w mioblastach C2C12 (istotne dla dystrofii mięśniowej Duchenne'a).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Olsalazyna sodowa
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)