, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H35ClN6O2
Masa cząsteczkowa:
499.05
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
film
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
film
color
colorless
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Inactive analog of and negative control for the potent and selective inhibitor NR162 against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK.
NR187 is an inactive analog of and negative control for the potent and selective inhibitor NR162 against the calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase CASK
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?