Przejdź do
SML2963
8-Azaguanine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-Amino-1H-v-triazolo[d]pyrimidin-7-ol, 5-Amino-3,6-dihydro-7H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-one, 5-Amino-7-hydroxy-1H-v-triazolo[d]pyrimidine, 8-AG, Guanazolo, NSC 151069, NSC 223526, pathocidin, 2-Amino-6-hydroxy-8-azapurine, 2-Amino-6-oxy-8-azapurine
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.11
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
171098
MDL number:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=Nc2[nH]nnc2C(=O)N1
InChI
1S/C4H4N6O/c5-4-6-2-1(3(11)7-4)8-10-9-2/h(H4,5,6,7,8,9,10,11)
InChI key
LPXQRXLUHJKZIE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
8-Azaguanine is a triazole-antimetabolite that displays varies pharmacological effects including anticancer, antiviral and antifungal. It is easily incorporated into ribonucleic acids including rRNA and tRNA. 8-Azaguanine appears to alter mRNA splicing in SF3B1 mutant cells. 8-Azaguanine novel immunomodulatory drug (IMiD) that significantly increases the cytotoxicity of NK cells.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)