Przejdź do zawartości
SML2924
AZ1729
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
AZ 1729, N-[3-(2-carbamimidamido-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]-4-fluorobenzamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16FN5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)C(=O)Nc2cc(ccc2)c3[s]c(nc3C)NC(=N)N
InChI
1S/C18H16FN5OS/c1-10-15(26-18(22-10)24-17(20)21)12-3-2-4-14(9-12)23-16(25)11-5-7-13(19)8-6-11/h2-9H,1H3,(H,23,25)(H4,20,21,22,24)
InChI key
HULFYSCAJVTAAR-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AZ1729 is a short chain fatty acid receptor FFA2 (GPR43) regulator that acts as a direct allosteric agonist and as a positive allosteric modulator (PAM). AZ1729 selectively enhances Gi-mediated signaling (Gi-biased ligand), but not at those transduced by Gq/G11 pathway.
FFA2 (GPR43) regulator that acts as a direct allosteric agonist and as a positive allosteric modulator (PAM); Gi-biased ligand
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)