Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 464,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1870,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H11F8N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
473.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)COc1[n]([c](c3c([nH]c(c3)O)n1)=O)c2ccc(cc2)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C17H11F8N3O4/c18-15(19,17(23,24)25)6-32-14-27-12-10(5-11(29)26-12)13(30)28(14)8-1-3-9(4-2-8)31-7-16(20,21)22/h1-5,26,29H,6-7H2
InChI key
VKDOANVHEBFXOC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
D5D-IN-326 (Compound-326) is an orally available, potent and selective inhibitor of delta-5 desaturase (D5D) that reduces insulin resistance and body weight in a high-fat diet-induced obese mice. It appears that D5D-IN-326 significantly inhibits the progression of atherosclerosis in the aorta of western-diet fed ApoE knockout (KO) mice. It is called Compound-326 in recent J Pharmacol Exp Ther. 2019 Nov;371(2):290-298. (PMID: 31488602) paper.
orally available, potent and selective inhibitor of delta-5 desaturase (D5D)
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color yellow | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?