Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 292,00 zł 248,20 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1170,00 zł 994,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H18ClN5O2S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.03
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
248,20 zł
Cena katalogowa292,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=C(C2=CC=C(OCCO)C=C2)C(C#N)=C(N)N=C1SCC3=CSC(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N3
InChI
1S/C25H18ClN5O2S2/c26-17-5-1-16(2-6-17)24-30-18(13-34-24)14-35-25-21(12-28)22(20(11-27)23(29)31-25)15-3-7-19(8-4-15)33-10-9-32/h1-8,13,32H,9-10,14H2,(H2,29,31)
InChI key
CITWCLNVRIKQAF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Capadenoson (BAY 68-4986) is an adenosine receptor A1 (A1AR) partial agonist (GTPγS binding EC50/Emax = 0.1 nM/74% vs. 0.3 nM/100% with CCPA; human cortex membranes) that exerts additional biased A2BAR agonism toward cAMP signal transduction (pEC50 = 8.94/cAMP, 6.20/Ca+2, 6.12/pERK, 5.03/IP1), while exhibiting weak A2A & A3 potency. Capadenoson offers cardioprotection efficacy in an ischemia-reperfusion injury rat model in vivo (25/28% infarct size reduction with 0.1/0.3 mg/kg iv.) without the risk of a full atrioventricular (AV) block (isolated perfused rat heart rate = 100% up to 10 nM, 90% at ≥10 μM) seen with the full A1 agonist CCPA.
Partial adenosine receptor A1 and cAMP-biased A2B agonist with in vivo cardioprotection efficacy without the risk of a full atrioventricular block.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?