Merck
SML2754
Z3670677764
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
N-[[5-Methoxy-2-(1-methylethyl)phenyl]methyl]-3-pyridinamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
256.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(Cc2c(ccc(c2)OC)C(C)C)c1cnccc1
InChI
1S/C16H20N2O/c1-12(2)16-7-6-15(19-3)9-13(16)10-18-14-5-4-8-17-11-14/h4-9,11-12,18H,10H2,1-3H3
InChI key
ZGOCFOSBMLFDAA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Z3670677764 is an inactive control for selective human melatonin MT2 receptor agonist UCSF4226 (ZINC128734226).
inactive control for selective human melatonin MT2 receptor agonist UCSF4226
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)