Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 375,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H9ClF6NO5P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
463.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
375,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)O[P](=O)(O)O
InChI key
WSHXPHFIHYXZKC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
AER-271 is a phosphonate precursor (prodrug) form of the selective aquaporin 4 (AQP4) inhibitor IMD-0354 (AER-270; hu/m/r IC50 = 420/390/210 nM using respective CHO AQP4 transfectants) with >5000-fold enhanced solubility. AER-271 is rapidly converted to AER-270 in vivo (plasma AER-270 Cmax = 500 ng/mL or 1.75 μM, 20 min post 10 mg AER-271/kg i.p.; C57BL/6 mice) and exhibits therapeutic efficacy in rodent models of brain damage by cardiac arrest or ischemic stroke (5-10 mg/kg ip. & 0.08 mg/h sc. in mice; 1-10 mg/kg iv. in rats).
Phosphonate precursor (prodrug) of the selective aquaporin 4 (AQP4) inhibitor IMD-0354 (AER-270) with in vivo efficacy in rodent models of brain damage.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?