Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 328,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H15N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
189.21
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCCCC[C@@H](C(O)=O)N)N
InChI
1S/C7H15N3O3/c8-5(6(11)12)3-1-2-4-10-7(9)13/h5H,1-4,8H2,(H,11,12)(H3,9,10,13)/t5-/m0/s1
InChI key
XIGSAGMEBXLVJJ-YFKPBYRVSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Homocitrulline is a natural amino acid amino acid found in milk of mammalian.
amino acid found in milk products
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color - | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?