Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 581,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2310,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17ClN4O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
400.88
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c2c(c(c1C)C)C(=N[C@H](c4[n]2c(nn4)C)CC(=O)O)c3ccc(cc3)Cl
InChI
1S/C19H17ClN4O2S/c1-9-10(2)27-19-16(9)17(12-4-6-13(20)7-5-12)21-14(8-15(25)26)18-23-22-11(3)24(18)19/h4-7,14H,8H2,1-3H3,(H,25,26)/t14-/m0/s1
InChI key
LJOSBOOJFIRCSO-AWEZNQCLSA-N
Biochem/physiol Actions
(+)-JQ-1 carboxylic acid is a potent BET (bromodomain and extra terminal domain) inhibitor. (+)-JQ-1 carboxylic acid could serve as precursor to synthesize PROTACs and other conjugates.
potent BET inhibitor; precursor to synthesize PROTACs
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to very dark brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?