Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H25N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N3(CCCCCCC3)Cc1ccc(cc1)c2ccccc2
InChI
1S/C20H25N/c1-2-7-15-21(16-8-3-1)17-18-11-13-20(14-12-18)19-9-5-4-6-10-19/h4-6,9-14H,1-3,7-8,15-17H2
InChI key
BTDKOFMWYIXWST-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
CW3388 is a cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation. CW3388 potently inhibits the cholesterol biosynthesis enzyme Δ8,7-sterol isomerase (EBP). It promotes myelination in vitro.
cell active and highly potent enhancer of oligodendrocyte formation; inhibitor of Δ8,7-sterol isomerase (EBP)
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?