Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1430,00 zł 1215,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1215,50 zł
Cena katalogowa1430,00 złZaoszczędź 15%assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC1=CN=C(N=C1C2=CNC3=C2C=CC=C3)NC4=CC=C(C=C4OC)N5CCC(CC5)N
InChI
1S/C24H25ClN6O/c1-32-22-12-16(31-10-8-15(26)9-11-31)6-7-21(22)29-24-28-14-19(25)23(30-24)18-13-27-20-5-3-2-4-17(18)20/h2-7,12-15,27H,8-11,26H2,1H3,(H,28,29,30)
InChI key
GCYIGMXOIWJGBU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 30 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
AZD3463 1356962-20-3 CAS number | AZD3839 (S)-1-[2-(Difluoromethyl)pyridin-4-yl] research applications, AZD3839 BACE1 inhibitor, AZD3839 CAS 1227163-84-9, AZD3839 chemical reagent for cell-free TR-FRET assays, AZD3839 chemical structure (1S)-1-[2-(Difluoromethyl)-4-pyridinyl]-4-fluoro-1-[3-(5-pyrimidinyl)phenyl]-1H-isoindol-3-amine, AZD3839 for Alzheimer′s research, AZD3839 for neuronal cultures, AZD3839 for scientific research, AZD3839 in vivo efficacy Aβ40 Aβ42, AZD3839 lab-grade BACE1 inhibitor, AZD3839 neuropharmacology research chemical, AZD3839 potency and selectivity study, AZD3839 sAPPβ release IC50 16.7 nM, AZD3839 selective BACE1 inhibitor procurement, Sigma-Aldrich AZD3839 | - | - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?