Przejdź do zawartości
SML2521
BRD6929
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-(Acetylamino)-N-[2-amino-5-(2-thienyl)phenyl]benzamide, BRD6929, Compound 60, TPB
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC1=CC=C(C(NC2=C(N)C=CC(C3=CC=CS3)=C2)=O)C=C1)=O
InChI
1S/C19H17N3O2S/c1-12(23)21-15-7-4-13(5-8-15)19(24)22-17-11-14(6-9-16(17)20)18-3-2-10-25-18/h2-11H,20H2,1H3,(H,21,23)(H,22,24)
InChI key
ABZSPJVXTTUFAA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Selective inhibitor of HDAC1 and HDAC2
TPB is a potent and selective inhibitor of HDAC1 and HDAC2. TPB potentiates gnidimacrin activation of latent HIV-1 in cells.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)