Przejdź do
SML2510
Flubendazol
Synonim(y):
Flubendazol, Flubendazole, Flumoxanal, Methyl [5-(4-fluorobenzoyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
712,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12FN3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
313.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC(=O)Nc1nc2cc(ccc2[nH]1)C(=O)c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C16H12FN3O3/c1-23-16(22)20-15-18-12-7-4-10(8-13(12)19-15)14(21)9-2-5-11(17)6-3-9/h2-8H,1H3,(H2,18,19,20,22)
InChI key
CPEUVMUXAHMANV-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Flubendazole, an antithelmintic, has been widely used in treating intestinal parasites. Additionally, Flubendazole has been reported to exert anticancer activities.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
34091Y0000138Y0000139
Flubendazol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000138
Flubendazol
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flubendazol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)