Merck
SML2509
Fenticonazole Nitrate
Synonim(y):
Fenticonazole nitrate
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H21Cl2N3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
518.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
storage temp.
2-8°C
SMILES string
S(c2ccc(cc2)COC(C[n]4cncc4)c3c(cc(cc3)Cl)Cl)c1ccccc1.[N+](=O)([O-])O
InChI
1S/C24H20Cl2N2OS.HNO3/c25-19-8-11-22(23(26)14-19)24(15-28-13-12-27-17-28)29-16-18-6-9-21(10-7-18)30-20-4-2-1-3-5-20;2-1(3)4/h1-14,17,24H,15-16H2;(H,2,3,4)
InChI key
FJNRUWDGCVDXLU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Fenticonazole is an imidazole antifungal drug.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenticonazole Nitrate
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)