Przejdź do
SML2492
Engeletin
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(+)-(2R,3R)-Dihydrokaempferol 3-O-α-L-rhamnoside, (2R,3R)-3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-2,3-dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, (2R,3R)-Engelitin, Dihydrokaempferol 3-O-α-L-rhamnopyranoside, Dihydrokaempferol 3-rhamnoside, Engelitin
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
935,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22O10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
434.39
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
935,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -13 to -17°, c = 0.5 in pyridine
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](Oc4c(c(cc(c4)O)O)C2=O)c3ccc(cc3)O
InChI
1S/C21H22O10/c1-8-15(25)17(27)18(28)21(29-8)31-20-16(26)14-12(24)6-11(23)7-13(14)30-19(20)9-2-4-10(22)5-3-9/h2-8,15,17-25,27-28H,1H3/t8-,15-,17+,18+,19+,20-,21-/m0/s1
InChI key
VQUPQWGKORWZII-WDPYGAQVSA-N
Biochem/physiol Actions
New MCE product August 2018. Engeletin is a flavanonol glycoside present in the skin of white grapes and white wine that exhibits anti-inflammatory activities. It inhibits LPS induced cytokines production in mouse J774A.1 macrophages. Also, engeletin attenuates LPS-induced endometritis in mice through inhibiting NF-κB activation, and inhibits inflammatory response in LPS-induced acute lung injury (ALI).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL83279SML1853SML2800
Engeletin phyproof® Reference Substance
PHL83279
Engeletin
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97% (NMR)
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
-
color
white to beige
color
white to beige
optical activity
[α]/D -13 to -17°, c = 0.5 in pyridine
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Engeletin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)