Przejdź do
SML2470
GYY4137 sodium, dichloromethane-free
≥98% (HPLC), H2S donor, powder
Synonim(y):
(4-Methoxyphenyl)-4-morpholinyl-phosphinodithioic acid, sodium salt, GYY4137 Na salt, GYY4137 sodium salt, Na-GYY4137, Sodium 4-methoxyphenyl(morpholino)phosphinodithioate, Sodium GYY4137
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
553,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H15NNaO2PS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
553,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GYY4137 sodium, dichloromethane-free, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S-]P(C1=CC=C(C=C1)OC)(N2CCOCC2)=S.[Na+]
InChI
1S/C11H16NO2PS2.Na/c1-13-10-2-4-11(5-3-10)15(16,17)12-6-8-14-9-7-12;/h2-5H,6-9H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
InChI key
ZFQXKWOUNSKHAG-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
GYY4137 sodium (Na-GYY4137) is a dichloromethane-free, water-soluble sodium salt form of the slow-releasing hydrogen sulfide (H2S) donor GYY4137. Na-GYY4137 is devoid of potential off-target effects associated with the use of dichloromethane-complexed GYY4137 morpholine salt form. Morpholine is biologically active and toxic (LD50 range of 300-500 mg/kg in rodents), while dichloromethane is carcinogenic and can metabolize in vivo to carbon monoxide, causing unintended CO-dependent effects.
Water soluble, non-toxic alternative to the dichloromethane-containing morpholine salt form of the hydrogen sulfide (H2S) donor GYY4137.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0100M9381M8767
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99% (titration)
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥3 mg/mL
solubility
water: 33 % (w/w), clear, colorless
solubility
water: 0.5 g/mL, clear, colorless
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Can frozen GYY stock be stored?
    1 answer
    1. The solution stability of this product has not been determined. When possble, prepare fresh solutions. External sources indicate that stock solutions may be stored at -20°C for 1 month or -80°C for 6 months. This information has not been validated.