Przejdź do
SML2458
M090
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1R,2R,3R,5S)-N-((3-Cyclopropylthiophen-2-yl)methyl)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]heptan-3-amine, 3-Cyclopropyl-N-[(1R,2R,3R,5S)-2,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-yl]-2-thiophenemethanamine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H27NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.48
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
oil
assay
≥98% (HPLC)
form
oil
color
colorless to very dark brown
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H]1[C@H](NCC2=C(C3CC3)C=CS2)C[C@H]4C(C)(C)[C@@H]1C4
InChI
1S/C18H27NS/c1-11-15-8-13(18(15,2)3)9-16(11)19-10-17-14(6-7-20-17)12-4-5-12/h6-7,11-13,15-16,19H,4-5,8-10H2,1-3H3/t11-,13+,15-,16-/m1/s1
InChI key
MTOZOUMZDHSFBE-WXYCVUISSA-N
Biochem/physiol Actions
M090 is a potent inhibitor of influenza A hemagglutinin that is effective against amantadine-resistant and oseltamivir-resistant viruses.
TB Hemagglutinin (HA) inhibitor
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y000043180605PHL89257
α-Pinene phyproof® Reference Substance
PHL89257
α-Pinene
form
oil
form
-
form
-
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.5% ((sum of enantiomers), GC)
assay
≥95.0% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
color
colorless to very dark brown
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)