Merck
SML2453
GSK-A1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
5-(2-Amino-1-(4-morpholinophenyl)-1H-benzimidazol-6-yl)-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxypyridine-3-sulfonamide, 5-(2-Amino-1-(4-morpholinophenyl)-1H-benzo[d]imidazol-6-yl)-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxypyridine-3-sulfonamide, 5-[2-Amino-1-[4-(4-morpholinyl)phenyl]-1H-benzimidazol-6-yl]-N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-3-pyridinesulfonamide, Compound A1, PI4KA Inhibitor A1
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H27FN6O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
574.63
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=S(C1=CC(C2=CC=C3C(N(C4=CC=C(N5CCOCC5)C=C4)C(N)=N3)=C2)=CN=C1OC)(NC6=CC=CC=C6F)=O
InChI
1S/C29H27FN6O4S/c1-39-28-27(41(37,38)34-24-5-3-2-4-23(24)30)17-20(18-32-28)19-6-11-25-26(16-19)36(29(31)33-25)22-9-7-21(8-10-22)35-12-14-40-15-13-35/h2-11,16-18,34H,12-15H2,1H3,(H2,31,33)
InChI key
AJOGHKUZDLYXKS-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP site-targeting, highly potent and selective phosphatidylinositol 4-kinase type IIIα (PI4KA, PI4KIIIα) inhibitor.
GSK-A1 is an ATP site-targeting, highly potent and selective type III phosphatidylinositol 4-kinase PI4KA (PI4KIIIα) inhibitor (pIC50 = 8.5-9.8) that selectively downregulates cellular PtdIns(4)P, but not PtdIns(4,5)P2, level (HEK293 IC50 = 3 nM, complete depletion of HEK293 & COS-7 plasma membrane PtdIns(4)P by 100 nM post 10 min treatment) with much reduced potency toward PI4KB (pIC50 = 7.2-7.7), PI3KA/B/D/G (pIC50 = 7.3/7/7.1/7.8) or PI4K/2A/2B (pIC50 <5). GSK-A1 is a useful tool for probing PI4KA-dependent cellular processes and viral replication (typical culture treatment conc. range: 10-100 nM).
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)