Przejdź do
SML2431
VU0134992 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(2-Bromo-4-isopropylphenoxy)-N-(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)acetamide hydrochloride, 2-[2-bromo-4-(1-methylethyl)phenoxy]-N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-acetamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1720,00 zł
1462,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H31BrN2O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.84
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C1=CC(Br)=C(OCC(NC2CC(C)(C)NC(C)(C)C2)=O)C=C1.Cl
InChI key
QXKQUPCNSXWIDX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
VU0134992 is an orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10) that induces diuresis, natriuresis, and kaliuresis in rats.
orally available, potent and selective modulator of the inward rectifier potassium (Kir) channel Kir4.1 (KCNJ10)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0672SML0036SML1010
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥18 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to tan
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)