Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H23N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.46
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.21
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N#CC1=CC=C(C2=CC(OC[C@H]3CNCC3)=CN=C2C4=CC=C(C)C=C4)C=C1
InChI
1S/C24H23N3O/c1-17-2-6-21(7-3-17)24-23(20-8-4-18(13-25)5-9-20)12-22(15-27-24)28-16-19-10-11-26-14-19/h2-9,12,15,19,26H,10-11,14,16H2,1H3/t19-/m1/s1
InChI key
IQVDLEXWAPYWDT-LJQANCHMSA-N
Biochem/physiol Actions
GSK690 (GSK354) is a cell-permeable pyrrolidinylmethoxypyridine-based compound that inhibits lysine-specific demethylase 1 (LSD1; KDM1A) in a potent and reversible manner (IC50 = 90 nM) without affecting MAO-A activity (IC50 >200 μM). GSK690 is shown to induce the expressions of CD86 (EC50 = 1.4 μM in THP1 cells) and LY96 (EC50 = 423 nM in MV4-11 cells), and prevent adipogenesis in murine preadipocyte cultures.
Potent and reversible lysine-specific demethylase LSD1 (KDM1A) inhibitor that induces CD86 and LY96 expression and prevents adipogenesis.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?