Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9Cl2N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
326.20
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Dooku1, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
ClC(C=CC=C1Cl)=C1CSC2=NN=C(C3=CC=CN3)O2
InChI
1S/C13H9Cl2N3OS/c14-9-3-1-4-10(15)8(9)7-20-13-18-17-12(19-13)11-5-2-6-16-11/h1-6,16H,7H2
InChI key
MNPOBXLPCWFONX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Dooku1, an analog of Yoda1, is a potent and selective antagonist of the mechanosensitive Piezo1 channel that inhibits endogenous Yoda1-activated channels. Dooku1 inhibits relaxation of relaxation of aorta caused by Yoda1.
potent and selective antagonist of the mechanosensitive Piezo1 channel that inhibits endogenous Yoda1-activated channels
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 15 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?