Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 379,00 zł 322,15 zł |
Informacje o tej pozycji
322,15 zł
Cena katalogowa379,00 złZaoszczędź 15%assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC=C(C=C3)N4CCOCC4)=NC=C2)[C@H]5NCCC5
InChI
1S/C25H28N6O2/c32-24(23-2-1-12-26-23)28-19-5-3-18(4-6-19)22-11-13-27-25(30-22)29-20-7-9-21(10-8-20)31-14-16-33-17-15-31/h3-11,13,23,26H,1-2,12,14-17H2,(H,28,32)(H,27,29,30)/t23-/m0/s1
InChI key
ISOCDPQFIXDIMS-QHCPKHFHSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Oral
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?