Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 509,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N4 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.27
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
509,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
DREADD Agonist 21 dihydrochloride, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
yellow to brown
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1(C=CC=C2)=C2C(N3CCNCC3)=NC(C=CC=C4)=C4N1
InChI
1S/C17H18N4/c1-2-6-14-13(5-1)17(21-11-9-18-10-12-21)20-16-8-4-3-7-15(16)19-14/h1-8,18-19H,9-12H2
InChI key
JCBYXNSOLUVGTF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Compound 21 is a potent designer drug with full agonist activity toward human hM3Dq (EC50 = 1.7 nM by cell-based Ca2+ mobilization assay), a human M3 muscarinic receptor (M3R)-based Gq (M3Dq) DREADD (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs), displaying little activity toward muscarinic acetylcholine receptor M3 (30% M3 activation at 10 μM) and reduced affinity toward H1, 5HT2A, 5HT2C, α1A receptor (fold selectivity = 3.5, 40, 100, 165, respectively). Note: the DREADD hM3Dq exhibits M3 biological activity, but is insensitive to the endogenous ligand acetylcholine (ACh).
Potent designer drug with selective agonist activity for human M3Dq (hM3Dq) DREADD (Designer Receptors Exclusively Activated by Designer Drugs).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 40 mg/mL, water: 40 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| color yellow to brown | color white to beige | color - | color - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?