Przejdź do
SML2388
SW157765
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-(2-Furanyl)-N-[2-(4-pyridinyl)-5-benzoxazolyl]-2-propenamide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H13N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
331.32
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2cc3nc([o]c3cc2)c4ccncc4)C(=O)\C=C\c1[o]ccc1
InChI
1S/C19H13N3O3/c23-18(6-4-15-2-1-11-24-15)21-14-3-5-17-16(12-14)22-19(25-17)13-7-9-20-10-8-13/h1-12H,(H,21,23)/b6-4+
InChI key
QSSYRORXXFTVFI-GQCTYLIASA-N
Biochem/physiol Actions
SW157765 is a selective inhibitor of the non-canonical glucose transporter GLUT8 (SLC2A8), which exhibit potent anticancer activity on KRAS/KEAP1 mutant NSCLC cells that selectively depend on GLUT8 for glucose intake to support serine biosynthesis.
selective inhibitor of the non-canonical glucose transporter GLUT8 (SLC2A8)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)